Lithium trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16801.09
L16801.18
L16801.09EA
52.15
EUR
L16801.09
L16801.18
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2923-17-3
Molecular Formula: LiCO2CF3
Formula Weight: 119.96
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00013216
Vzorec:
LiCO₂CF₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013216 Číslo CAS: 2923-17-3 EINECS: 220-878-0 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |