2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methacrylic Acid 2-(Trimethylsilyloxy)ethyl Ester
Stabilizácia:
100 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L16675.18
L16675.09
L16675.18EA
141.8
EUR
L16675.18
L16675.09
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate 94% stabilised
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 17407-09-9
Molecular Formula: C9H18O3Si
Formula Weight: 202.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 65°/0.9mm
MDL No.: MFCD00053869
Vzorec:
C₉H₁₈O₃Si Mw: 202.33 g/mol Teplota varu: 65 °C (0.9 mmHg) Hustota: 0.995 Teplota vzplanutia: 42 °C (107 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053869 Číslo CAS: 17407-09-9 EINECS: 241-432-1 |