Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L16614.06
L16614.14
L16614.06EA
88.12
EUR
L16614.06
L16614.14
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 27639-98-1
Molecular Formula: C12F24O4
Formula Weight: 664.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 158-161°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00084743
Vzorec:
C₁₂F₂₄O₄ Mw: 664.09 g/mol Teplota varu: 158…161 °C Hustota: 1.80 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00084743 Číslo CAS: 27639-98-1 ADR: 8 II |