Tlačiť
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L16614.06 L16614.14
L16614.06EA 88.12 EUR
L16614.06 L16614.14
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Purity: 97% CAS No.: 27639-98-1 Molecular Formula: C12F24O4 Formula Weight: 664.09 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Boiling Point: 158-161° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00084743
Vzorec: C₁₂F₂₄O₄
Mw: 664.09 g/mol
Teplota varu: 158…161 °C
Hustota: 1.80
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084743
Číslo CAS: 27639-98-1
ADR: 8 II