Tlačiť
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
L16483.06 L16483.14
L16483.06EA 78.11 EUR
L16483.06 L16483.14
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
Purity: 97% CAS No.: 2062-98-8 Molecular Formula: C6F12O2 Formula Weight: 332.06 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Boiling Point: 54-56° UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00054657
Vzorec: C₆F₁₂O₂
Mw: 332.05 g/mol
Teplota varu: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054657
Číslo CAS: 2062-98-8
EINECS: 218-173-8
ADR: 8 II