Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
L16483.06
L16483.14
L16483.06EA
78.22
EUR
L16483.06
L16483.14
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride 97%
Undecafluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl)fluoride
Purity: 97%
CAS No.: 2062-98-8
Molecular Formula: C6F12O2
Formula Weight: 332.06
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3000
Boiling Point: 54-56°
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054657
Vzorec:
C₆F₁₂O₂ Mw: 332.05 g/mol Teplota varu: 54…56 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054657 Číslo CAS: 2062-98-8 EINECS: 218-173-8 ADR: 8 II |