Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16362.03
L16362.06
L16362.03EA
50.54
EUR
L16362.03
L16362.06
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-methylisoxazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 20328-15-8
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Refractive Index: 1.4595
Boiling Point: 64°/0.6mm
Beilstein Reference: 1072756
MDL No.: MFCD01075736
Vzorec:
C₇H₉NO₃ Teplota varu: 64 °C (0,6 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01075736 Číslo CAS: 20328-15-8 |