Trimorpholinophosphine oxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Phosphoric Trimorpholide
L16315.06
L16315.14
L16315.06EA
50.54
EUR
L16315.06
L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 4441-12-7
Molecular Formula: C12H24N3O4P
Formula Weight: 305.32
Melting Point: 188-192°
Beilstein Reference: 280155
MDL No.: MFCD00047406
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₃O₄P Teplota tavenia: 188…192 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00047406 Číslo CAS: 4441-12-7 EINECS: 224-662-7 |