Tlačiť
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Phosphoric Trimorpholide
L16315.06 L16315.14
L16315.06EA 50.54 EUR
L16315.06 L16315.14
Trimorpholinophosphine oxide 99%
Trimorpholinophosphine oxide
Purity: 99% CAS No.: 4441-12-7 Molecular Formula: C12H24N3O4P Formula Weight: 305.32 Melting Point: 188-192° Beilstein Reference: 280155 MDL No.: MFCD00047406
Vzorec: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Teplota tavenia: 188…192 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047406
Číslo CAS: 4441-12-7
EINECS: 224-662-7