Tlačiť
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15686.14 L15686.06
L15686.14EA 503.81 EUR
L15686.14 L15686.06
4-Chloro-3-nitro-2-pyridone 98%
Purity: 98% CAS No.: 165547-79-5 Molecular Formula: C5H3ClN2O3 Formula Weight: 174.54 Melting Point: 222-224° Beilstein Reference: 149557 MDL No.: MFCD03093067
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Teplota tavenia: 222…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093067
Číslo CAS: 165547-79-5