Tlačiť
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L15205.03 L15205.06
L15205.03EA 84.24 EUR
L15205.03 L15205.06
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt ≥98%
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Purity: 98+% CAS No.: 20666-12-0 Molecular Formula: C8H6N3NaO2 Formula Weight: 199.15 MDL No.: MFCD00161491
Vzorec: C₈H₆N₃NaO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161491
Číslo CAS: 20666-12-0
EINECS: 629-344-5