N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Bzl-Gly-OH·HCl, Bzl-Gly-OH.HCl
L15200.14
L15200.22
L15200.14EA
162.45
EUR
L15200.14
L15200.22
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98%
N-Benzylglycine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 7689-50-1
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CO2H.HCl
Formula Weight: 201.65
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3915652
MDL No.: MFCD00156934
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂·HCl Teplota tavenia: ∼ 220 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00156934 Číslo CAS: 7689-50-1 |