Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L15199.22
L15199.36
L15199.0E
L15199.22EA
38.71
EUR
L15199.22
L15199.36
L15199.0E
Amberlite® IR-120 (Na) ion exchange resin
Amberlite® IR-120 (Na)
CAS No.: 78922-04-0
MDL No.: MFCD00132707
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00132707 Číslo CAS: 9002-23-7 Merck Index: 14,382 |