Arbutin 98+% (by HPLC)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14945.03
L14945.06
L14945.03EA
32.65
EUR
L14945.03
L14945.06
Arbutin 98+% (by HPLC)
Arbutin
Purity: 98+%
CAS No.: 497-76-7
Molecular Formula: C12H16O7
Formula Weight: 272.26
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 89673
Optical Rotation: -65° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00016915
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₇ Teplota tavenia: 196…200 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016915 Číslo CAS: 497-76-7 EINECS: 207-850-3 Merck Index: 14,773 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) | White |
Form | Powder |
Assay (HPLC) |
|
Optical Rotation | −65° ± 2° (c=2 in water) |