Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Benzyl L-lactate, (S)-(-)-Lactic Acid Benzyl Ester, Benzyl (S)-Lactate
L14645.06
L14645.14
L14645.06EA
80.51
EUR
L14645.06
L14645.14
Benzyl-(S)-(-)-lactate 97%
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Purity: 97%
CAS No.: 56777-24-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Mw: 180.20 g/mol Teplota varu: 105…109 °C (0.1 mmHg) Hustota: 1.120 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209546 Číslo CAS: 56777-24-3 |