Luteolin tetramethylether 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
5,7,3',4'-Tetramethoxyflavone, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one
L14496.MC
L14496.ME
L14496.MCEA
96.67
EUR
L14496.MC
L14496.ME
Luteolin tetramethylether 97%
Luteolin tetramethylether
Purity: 97%
CAS No.: 855-97-0
Molecular Formula: C19H18O6
Formula Weight: 342.35
Melting Point: 193-197°
Beilstein Reference: 336320
MDL No.: MFCD00017558
Vzorec:
C₁₉H₁₈O₆ Teplota tavenia: 193…197 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00017558 Číslo CAS: 855-97-0 |