Tlačiť
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
L14167.MD L14167.03
L14167.MDEA 50.14 EUR
L14167.MD L14167.03
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Purity: 97% CAS No.: 42855-00-5 Molecular Formula: C10H10ClNO6 Formula Weight: 275.64 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 120° dec. Beilstein Reference: 2389168 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00143507
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₆
Teplota tavenia: ∼ 120 °C (rozkl.)
Číslo MDL: MFCD00143507
Číslo CAS: 42855-00-5
ADR: 8,II