Tlačiť
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14142.22 L14142.36
L14142.22EA 51.34 EUR
L14142.22 L14142.36
Amberlite® XAD4 ion exchange resin
Amberlite® XAD4
CAS No.: 37380-42-0 MDL No.: MFCD00132704
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132704
Číslo CAS: 37380-42-0
Merck Index: 14,382