Tlačiť
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L14049.03 L14049.06
L14049.03EA 121.94 EUR
L14049.03 L14049.06
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18381-53-8 Molecular Formula: C7H5ClF6O3 Formula Weight: 286.56 Refractive Index: 1.3590 Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 1884844 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00054671
Vzorec: C₇H₅ClF₆O₃
Teplota varu: 158…160 °C
Hustota: 1,470
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00054671
Číslo CAS: 18381-53-8
ADR: 8,III