Methacroylcholine chloride 72% ≥72% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
CAS No.: 5039-78-1
Molecular Formula: C9H18ClNO2
Formula Weight: 207.70
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -25°
Boiling Point:
Vzorec:
C₉H₁₈ClNO₂ Teplota varu: >100 °C Teplota tavenia: –25 °C Hustota: 1,105 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060097 Číslo CAS: 5039-78-1 EINECS: 225-733-5 |