2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Acrylic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 0,1%
Stab. with ca 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2439-35-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -60°
Boiling Point: 64°/12mm
Beilstein Reference: 1099119
UN No.: UN3302
MDL No.: MFCD00038233
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ Teplota varu: 64 °C (12 mmHg) Teplota tavenia: –60 °C Hustota: 0,943 Teplota vzplanutia: 62 °C (144 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00038233 Číslo CAS: 2439-35-2 EINECS: 219-460-0 OSN: 3302 ADR: 6.1,II |