Tlačiť
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(Pyridin-4-yl)acrylic acid
L13458.03 L13458.06
L13458.03EA 68.1 EUR
L13458.03 L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97% CAS No.: 84228-93-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1719967 MDL No.: MFCD00040746
Vzorec: C₈H₇NO₂
Mw: 149.15 g/mol
Teplota tavenia: 276…280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040746
Číslo CAS: 84228-93-3
EINECS: 226-265-4