Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
L13353.03
L13353.06
L13353.03EA
59.77
EUR
L13353.03
L13353.06
Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7252-53-1
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 3906936
MDL No.: MFCD00012544
Vzorec:
C₄H₉N·HCl Teplota tavenia: 202…205 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012544 Číslo CAS: 7252-53-1 EINECS: 230-668-0 |