Tlačiť
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Thiophen-2-yl)pentanoic acid
L13122.03 L13122.06
L13122.03EA 54.15 EUR
L13122.03 L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 21010-06-0 Molecular Formula: C9H12O2S Formula Weight: 184.26 Melting Point: 39-42° Beilstein Reference: 126021 MDL No.: MFCD00151849
Vzorec: C₉H₁₂O₂S
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151849
Číslo CAS: 21010-06-0