Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L13100.09
L13100.18
L13100.09EA
44.52
EUR
L13100.09
L13100.18
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Benzoyl-DL-alanine
Purity: 97+%
CAS No.: 1205-02-3
Molecular Formula: C10H11NO3
Formula Weight: 193.20
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 3201778
MDL No.: MFCD00020393
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₃ Mw: 193.20 g/mol Teplota tavenia: 163…167 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00020393 Číslo CAS: 1205-02-3 EINECS: 214-879-5 |