4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L13025.03
L13025.06
L13025.03EA
31.53
EUR
L13025.03
L13025.06
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid 98%
4-(1-Bromoethyl)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 113023-73-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.08
Melting Point: 155-156°
Beilstein Reference: 2084039
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00020378
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Teplota tavenia: 155…156 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00020378 Číslo CAS: 113023-73-7 ADR: 8,III |