4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L12947.06
L12947.14
L12947.06EA
48.54
EUR
L12947.06
L12947.14
4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilised
4-Acryloylmorpholine
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 5117-12-4
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -8°
Boiling Point: 158°/50mm
Beilstein Reference: 119302
MDL No.: MFCD00047413
Vzorec:
C₇H₁₁NO₂ Teplota varu: 158 °C (50 mmHg) Teplota tavenia: –8 °C Hustota: 1,120 Teplota vzplanutia: 127 °C (260 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00047413 Číslo CAS: 5117-12-4 EINECS: 418-140-1 |