Domiphen bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
L12930.14
L12930.22
L12930.14EA
95.73
EUR
L12930.14
L12930.22
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide
Purity: 97%
CAS No.: 538-71-6
Molecular Formula: C22H40BrNO
Formula Weight: 414.48
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3922742
MDL No.: MFCD00011769
Vzorec:
C₂₂H₄₀BrNO Mw: 414.48 g/mol Teplota tavenia: 117…118 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011769 Číslo CAS: 538-71-6 EINECS: 208-702-0 |