Hydroxypivalic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L12858.18
L12858.30
L12858.18EA
105.09
EUR
L12858.18
L12858.30
Hydroxypivalic acid ≥97%
Hydroxypivalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4835-90-9
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 1747025
MDL No.: MFCD00059953
Vzorec:
C₅H₁₀O₃ Teplota tavenia: 122…126 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059953 Číslo CAS: 4835-90-9 EINECS: 225-419-8 |