Tlačiť
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
L12836.03 L12836.MD
L12836.03EA 129.56 EUR
L12836.03 L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 17266-30-7 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 1244795 MDL No.: MFCD00052308
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S
Teplota tavenia: 152…155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052308
Číslo CAS: 17266-30-7