Tlačiť
D-Amygdalin hydrate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L12731.09 L12731.04
L12731.09EA 79.42 EUR
L12731.09 L12731.04
D-Amygdalin hydrate 96%
D-Amygdalin hydrate
Purity: 96% CAS No.: 29883-15-6 Molecular Formula: C20H27NO11.xH2O Formula Weight: 457.44(anhy) Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 66856 Optical Rotation: -36° (c=1.2 in water) MDL No.: MFCD00006598
Vzorec: C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O
Teplota tavenia: 215…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006598
Číslo CAS: 29883-15-6
EINECS: 249-925-3
Merck Index: 14,597
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Color) White
Form Crystalline solid
Assay (HPLC) >95.0%
Loss on Drying <10.0% @ 110°C
Optical Rotation -38 ±2° (c=1.2 in water) on dry wt. basis