Tlačiť
2-Bromoethyl acrylate 94% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 900 - 1500 ppm
L12502.06 L12502.03
L12502.06EA 216.21 EUR
L12502.06 L12502.03
2-Bromoethyl acrylate 94% stabilised
2-Bromoethyl acrylate
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 94% CAS No.: 4823-47-6 Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CH2Br Formula Weight: 179.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 52-53°/5mm Beilstein Reference: 1749713 MDL No.: MFCD00013541
Vzorec: CH₂=CHCO₂CH₂CH₂Br
Teplota varu: 52…53 °C (5 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013541
Číslo CAS: 4823-47-6