1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
L12336.14
L12336.06
L12336.14EA
164.06
EUR
L12336.14
L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 7223-38-3
Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2
Formula Weight: 83.13
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1071222
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008575
Vzorec:
C₅H₉N Mw: 83.13 g/mol Teplota varu: 80…81 °C Hustota: 0.772 Teplota vzplanutia: –7 °C (19 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008575 Číslo CAS: 7223-38-3 EINECS: 230-620-9 ADR: 3 II |