Tlačiť
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
L12336.14 L12336.06
L12336.14EA 164.06 EUR
L12336.14 L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98% CAS No.: 7223-38-3 Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2 Formula Weight: 83.13 Flash Point: -7°(19°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1071222 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00008575
Vzorec: C₅H₉N
Mw: 83.13 g/mol
Teplota varu: 80…81 °C
Hustota: 0.772
Teplota vzplanutia: –7 °C (19 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008575
Číslo CAS: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
ADR: 3 II