2-Hexyldecanoic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Isopalmitic Acid, Pentadecane-7-carboxylic Acid
L12238.14
L12238.22
L12238.14EA
41.32
EUR
L12238.14
L12238.22
2-Hexyldecanoic acid 97%
2-Hexyldecanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25354-97-6
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 10°
Boiling Point: 165-168°/2mm
Beilstein Reference: 1777217
MDL No.: MFCD00059651
Vzorec:
C₁₆H₃₂O₂ Teplota varu: 165…168 °C (2 mmHg) Teplota tavenia: 10 °C Hustota: 0,880 Teplota vzplanutia: 174 °C (345 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00059651 Číslo CAS: 25354-97-6 EINECS: 246-885-9 Merck Index: 14,4709 |