Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L12110.14
L12110.22
L12110.14EA
45.73
EUR
L12110.14
L12110.22
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide 97%
Bis(2-benzamidophenyl)disulphide
Purity: 97%
CAS No.: 135-57-9
Molecular Formula: C26H20N2O2S2
Formula Weight: 456.59
Melting Point: 140-143°
Beilstein Reference: 721443
MDL No.: MFCD00043806
Vzorec:
C₂₆H₂₀N₂O₂S₂ Teplota tavenia: 140…143 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043806 Číslo CAS: 135-57-9 EINECS: 205-201-9 |