Tlačiť
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
L12077.03 L12077.06
L12077.03EA 102.29 EUR
L12077.03 L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97% CAS No.: 175276-94-5 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.21 Melting Point: 85-86° Beilstein Reference: 120473 MDL No.: MFCD00052946
Vzorec: C₆H₈N₂OS
Mw: 156.21 g/mol
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052946
Číslo CAS: 175276-94-5