Tlačiť
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
L12008.03 L12008.06
L12008.03EA 59.37 EUR
L12008.03 L12008.06
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene
Purity: 96% CAS No.: 28479-19-8 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 129-130°/5mm Beilstein Reference: 387507 UN No.: UN2206 MDL No.: MFCD00013863
Vzorec: C₈H₇NOS
Teplota varu: 129…130 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,199
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Číslo MDL: MFCD00013863
Číslo CAS: 28479-19-8
ADR: 6.1,III