Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
trans-Stilbene-4,4'-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L11969.03
L11969.MD
L11969.03EA
167.83
EUR
L11969.03
L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 34541-73-6
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2471189
MDL No.: MFCD00039527
Vzorec:
C₁₈H₁₆O₄ Mw: 296.32 g/mol Teplota tavenia: 234…236 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039527 Číslo CAS: 34541-73-6 |