Tlačiť
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L11941.06 L11941.14
L11941.06EA 164.06 EUR
L11941.06 L11941.14
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Mono-n-dodecyl phosphate
Purity: 90% CAS No.: 2627-35-2 Molecular Formula: C12H27O4P Formula Weight: 266.32 Odour: Odourless Melting Point: 39-45° Beilstein Reference: 1710518 MDL No.: MFCD00013946
Vzorec: C₁₂H₂₇O₄P
Teplota tavenia: 39…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013946
Číslo CAS: 2627-35-2
EINECS: 220-095-4