2-Methoxyethyl acrylate 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethylene glycol methyl ether acrylate, Ethylene Glycol Monomethyl Ether Acrylate, (2-Methoxyethyl) acrylate, Acrylic Acid 2-Methoxyethyl Ester
Stabilizácia:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
Stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 3121-61-7
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4280
Odour: Ester-like
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Teplota varu: 162 °C Teplota tavenia: < –30 °C Hustota: 1,008 Teplota vzplanutia: 56 °C (133 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00048149 Číslo CAS: 3121-61-7 EINECS: 221-499-3 OSN: 2929 ADR: 6.1,II |