S-Benzyl-L-cysteine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
H-Cys(Bzl)-OH
L11666.06
L11666.14
L11666.06EA
28.8
EUR
L11666.06
L11666.14
S-Benzyl-L-cysteine 99%
S-Benzyl-L-cysteine
Purity: 99%
CAS No.: 3054-01-1
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 1879358
Optical Rotation: +28° (c=1.5 in 1N NaOH)
MDL No.: MFCD00002613
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂S Teplota tavenia: ∼ 214 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002613 Číslo CAS: 3054-01-1 EINECS: 221-273-4 |