Tlačiť
Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L11632.14 L11632.22
L11632.14EA 48.13 EUR
L11632.14 L11632.22
Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Aminoguanidine nitrate
Purity: 98% CAS No.: 10308-82-4 Molecular Formula: CH6N4.HNO3 Formula Weight: 137.10 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 3916056 UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00013174
Vzorec: CH₇N₅O₃
Teplota tavenia: 138…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013174
Číslo CAS: 10308-82-4
EINECS: 233-682-5
OSN: 1479
ADR: 5.1,II