Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L11632.14
L11632.22
L11632.14EA
48.13
EUR
L11632.14
L11632.22
Aminoguanidine nitrate, (max. 10% H₂O) 98%
Aminoguanidine nitrate
Purity: 98%
CAS No.: 10308-82-4
Molecular Formula: CH6N4.HNO3
Formula Weight: 137.10
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 3916056
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00013174
Vzorec:
CH₇N₅O₃ Teplota tavenia: 138…142 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013174 Číslo CAS: 10308-82-4 EINECS: 233-682-5 OSN: 1479 ADR: 5.1,II |