3-Hydroxyphenylacetylene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Ethynylphenol
L11523.03
L11523.06
L11523.03EA
119.37
EUR
L11523.03
L11523.06
3-Hydroxyphenylacetylene 97%
3-Hydroxyphenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 10401-11-3
Molecular Formula: C8H6O
Formula Weight: 118.14
Refractive Index: 1.5870
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 2076613
MDL No.: MFCD00078347
Vzorec:
C₈H₆O Mw: 118.14 g/mol Teplota varu: 231 °C Hustota: 1.09 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00078347 Číslo CAS: 10401-11-3 |