Tlačiť
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2E)-4-(4-Chlorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
L11467.06 L11467.14
L11467.06EA 38.65 EUR
L11467.06 L11467.14
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid 99%
3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Purity: 99% CAS No.: 6269-33-6 Molecular Formula: C10H7ClO3 Formula Weight: 210.62 Melting Point: 157-159° Beilstein Reference: 2719881 MDL No.: MFCD00041465
Vzorec: C₁₀H₇ClO₃
Mw: 210.62 g/mol
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041465
Číslo CAS: 6269-33-6