Tlačiť
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
L11457.14 L11457.22
L11457.14EA 82.23 EUR
L11457.14 L11457.22
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Purity: 98% CAS No.: 675-10-5 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: ca 186° dec. Beilstein Reference: 113815 MDL No.: MFCD00006641
Vzorec: C₆H₆O₃
Teplota tavenia: ∼ 186 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006641
Číslo CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2