Tlačiť
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-mercaptotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
L11404.03 L11404.MD
L11404.03EA 148.82 EUR
L11404.03 L11404.MD
1-Thio-β-D-glucose tetraacetate ≥98%
1-Thio-beta-D-glucose tetraacetate
Purity: 99% CAS No.: 19879-84-6 Molecular Formula: C14H20O9S Formula Weight: 364.37 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 115-117° Beilstein Reference: 1440689 Optical Rotation: +5.5° ± 1° (c=2, chloroform) MDL No.: MFCD00063271
Vzorec: C₁₄H₂₀O₉S
Teplota tavenia: 115…117 °C
Číslo MDL: MFCD00063271
Číslo CAS: 19879-84-6
EINECS: 243-392-0