4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L11362.03
L11362.MD
L11362.03EA
75.41
EUR
L11362.03
L11362.MD
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride 98%
4-(9H-Carbazol-9-yl)aniline hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 312700-07-5
Molecular Formula: C18H14N2.HCl
Formula Weight: 294.79
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00082678
Vzorec:
C₁₈H₁₅ClN₂ Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00082678 Číslo CAS: 312700-07-5 |