Tlačiť
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Butoxybenzenesulphonyl chloride, 4-Butoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Butoxyphenylsulphonyl chloride
L11258.03 L11258.06
L11258.03EA 85.44 EUR
L11258.03 L11258.06
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(n-Butoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 1138-56-3 Molecular Formula: C10H13ClO3S Formula Weight: 248.73 Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 130-131°/0.6mm Beilstein Reference: 1109264 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00052344
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₃S
Teplota varu: 130…131 °C (0,6 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052344
Číslo CAS: 1138-56-3
ADR: 8,II