2-Bromotetradecane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L10974.06
L10974.14
L10974.06EA
48.07
EUR
L10974.06
L10974.14
2-Bromotetradecane 95%
2-Bromotetradecane
Purity: 95%
CAS No.: 74036-95-6
Molecular Formula: C14H29Br
Formula Weight: 277.30
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 160-161°/8mm
Beilstein Reference: 2071530
MDL No.: MFCD00045033
Vzorec:
C₁₄H₂₉Br Mw: 277.30 g/mol Teplota varu: 160…161 °C (8 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00045033 Číslo CAS: 74036-95-6 |