Thymolphthalein complexon
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L10962.03
L10962.06
L10962.03EA
43.26
EUR
L10962.03
L10962.06
Thymolphthalein complexon
Thymolphthalein complexon
CAS No.: 1913-93-5
Molecular Formula: C38H44N2O12
Formula Weight: 720.78
Beilstein Reference: 1339087
MDL No.: MFCD00001619
Vzorec:
C₃₈H₄₄N₂O₁₂ Mw: 720.77 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001619 Číslo CAS: 1913-93-5 EINECS: 217-627-2 |