Tlačiť
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mesitylhydrazine xhydrochloride
L10958.03 L10958.06
L10958.03EA 118.33 EUR
L10958.03 L10958.06
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 76195-82-9 Molecular Formula: C9H14N2.HCl Formula Weight: 186.69 Melting Point: ca. 185° dec. Beilstein Reference: 3700289 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00052268
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Teplota tavenia: ∼, 185 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052268
Číslo CAS: 76195-82-9
ADR: 6.1,III