2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Mesitylhydrazine xhydrochloride
L10958.03
L10958.06
L10958.03EA
118.33
EUR
L10958.03
L10958.06
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,4,6-Trimethylphenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 76195-82-9
Molecular Formula: C9H14N2.HCl
Formula Weight: 186.69
Melting Point: ca. 185° dec.
Beilstein Reference: 3700289
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00052268
Vzorec:
C₉H₁₅ClN₂ Teplota tavenia: ∼, 185 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052268 Číslo CAS: 76195-82-9 ADR: 6.1,III |